Tetraethylammoniumtrifluormethansulfonat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL9431.POR 009431-1G 009431-5G
CHMPFL9431.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL9431.POR FLUO009431-1G FLUO009431-5G
Tetraethylammoniumtrifluormethansulfonat
Tetraethylammoniumtrifluormethansulfonat
Formel: C₉H₂₀F₃NO₃S
MDL Number: MFCD00042586
CAS-Nummer: 35895-69-3
EINECS: 252-781-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge