4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2709-25G PN-2709-5G PN-2709-1G
COBBPN-2709-25GEA 884 EUR InStock
COBBPN-2709-25G COBBPN-2709-5G COBBPN-2709-1G
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288.0706 g/mol
MDL Number: MFCD05863920
CAS-Nummer: 474709-28-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge