5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011178-5G 011178-1G
FLUO011178-5GEA 806 EUR InStock
FLUO011178-5G FLUO011178-1G
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₉H₁₄O₂·H₂O
MW: 154.21 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00075263
CAS-Nummer: 18456-87-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge