Ethyl-3-brom-6-chlorpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7780-1G PY-7780-5G
COBBPY-7780-1GEA 154 EUR InStock
COBBPY-7780-1G COBBPY-7780-5G
Ethyl-3-brom-6-chlorpicolinat
Ethyl-3-brom-6-chlorpicolinat
Formel: C₈H₇BrClNO₂
MDL Number: MFCD11053875
CAS-Nummer: 1065074-97-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge