Methyl-5-brompicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4117-5G CA-4117-25G CA-4117-1G
COBBCA-4117-5GEA 97.4 EUR InStock
COBBCA-4117-5G COBBCA-4117-25G COBBCA-4117-1G
Methyl-5-brompicolinat
Methyl-5-brompicolinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
MDL Number: MFCD04112493
CAS-Nummer: 29682-15-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge