2,6-Dichlor-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7271-1G PY-7271-5G
COBBPY-7271-1GEA 63.2 EUR InStock
COBBPY-7271-1G COBBPY-7271-5G
2,6-Dichlor-3-methylpyridin
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
MDL Number: MFCD00137847
CAS-Nummer: 58584-94-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge