4-Chlor-2-picolin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003362-1G 003362-5G
FLUO003362-1GEA 28.5 EUR InStock
FLUO003362-1G FLUO003362-5G
4-Chlor-2-picolin
4-Chlor-2-picolin
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
MDL Number: MFCD00038833
CAS-Nummer: 3678-63-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge