3-Brom-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7656-1G OS-7656-25G OS-7656-5G
COBBOS-7656-1GEA 33.2 EUR InStock
COBBOS-7656-1G COBBOS-7656-25G COBBOS-7656-5G
3-Brom-2-pyridincarbonitril
3-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183.01 g/mol
MDL Number: MFCD02683288
CAS-Nummer: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge