L(+)-Milchsäure 90% ≥90%, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
19839.2000 19839.3000
KRAF19839.2000EA 32 EUR InStock
KRAF19839.2000 KRAF19839.3000
L(+)-Milchsäure 90% ≥90%, reinst
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Melting Pt: 53
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge