Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumdichromat 1/30 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

01224.3000 01224.4000 01224.6020
KRAF01224.3000EA 44.9 EUR InStock
KRAF01224.3000 KRAF01224.4000 KRAF01224.6020
Kaliumdichromat 1/30 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Kaliumdichromat


Formel: K₂Cr₂O₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge