(2-Acetamidophenyl)boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2173-5G BB-2173-1G
COBBBB-2173-5GEA 314 EUR InStock
COBBBB-2173-5G COBBBB-2173-1G
(2-Acetamidophenyl)boronsäurepinakolester
(2-Acetamidophenyl)boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
MDL Number: MFCD02179480
CAS-Nummer: 380430-61-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge