(3-Acetamidophenyl)boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2171-5G PN-2171-1G
COBBPN-2171-5GEA 251 EUR InStock
COBBPN-2171-5G COBBPN-2171-1G
(3-Acetamidophenyl)boronsäurepinakolester
(3-Acetamidophenyl)boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
MDL Number: MFCD03789261
CAS-Nummer: 480424-93-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge