(2-Acetamidophenyl)boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2166-1G BB-2166-5G
COBBBB-2166-1GEA 198 EUR InStock
COBBBB-2166-1G COBBBB-2166-5G
(2-Acetamidophenyl)boronsäure
(2-Acetamidophenyl)boronsäure
Formel: C₈H₁₀BNO₃
MDL Number: MFCD02179474
CAS-Nummer: 169760-16-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge