TBE Pulver - Dinatrium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
J490-2PKEA 61.8 EUR InStock
VWRCJ490-2PK
TBE Pulver - Dinatrium
TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose.
Der Folienbeutel enthält ausreichent Material, um 1 l eines Zehnfach-Konzentrates 10 fach (10X) zuzubereiten.
Die einfach konzentrierte (1X) Lösung enthält 0,089 M TRIS, 0,089 M Borsäure und 0,002 M EDTA-Na2 in einer Endkonzentration von pH 8,3.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge