Kapillarsäulen, mit SafeGuard, TraceGOLD™ TG-5MS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26098-0475 26098-1305 26098-1425 26098-1435 26098-5785
555-8691EA 971 EUR InStock
555-8691 555-8689 555-8685 555-8683 555-9336
Kapillarsäulen, mit SafeGuard, TraceGOLD™ TG-5MS
Chromatographiesäulen
Außergewöhnlich geringes Bluten für optimales Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und MS-Integrität.
  • Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule
  • Phase mit niedriger Polarität, 5% Diphenyl/95% Dimethylpolysiloxan
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis 330/350 °C
  • Ideal für die Analyse von Wirkstoffen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge