HPLC-Säulen, Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
063189 063191 063197 063199 068973 069692 069699 071985 077997 077998 077999 078001 063705 066276 066277 063187
555-7327EA 626 EUR InStock
555-7327 555-7328 555-7329 555-7330 555-7126 555-7120 555-7133 555-7182 555-7548 555-7549 555-7550 555-7552 555-7303 555-7155 555-7156 555-7326
HPLC-Säulen, Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2)
Chromatographiesäulen
Diese Säulen werden zur Trennung sowohl basischer als auch saurer Analyten verwendet und verfügen über eine in Amid eingebettete polare Gruppe und eine Mehrpunktbindung zwischen den Liganden und der Silica-Oberfläche.
  • Selektiv komplementär zur C18-Säule
  • Kompatibel mit 100% wässriger mobiler Phase
  • Breites Anwendungsspektrum
  • Geringes Ausbluten für MS-Kompatibilität
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..