Kapillarsäulen, mit SafeGuard, TraceGOLD™ TG-WaxMS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26088-1421 26088-1435
555-8589EA 956 EUR InStock
555-8589 555-8587
Kapillarsäulen, mit SafeGuard, TraceGOLD™ TG-WaxMS
Chromatographiesäulen
Diese Säulen werden für eine bessere Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule hergestellt.
  • Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Hohe thermische Stabilität - maximale Temperaturen bis 260 °C
  • Widersteht oxidativen Schäden und Schäden durch stark saure oder basische flüchtige Stoffe besser als Silikon-Festphasen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge