Sampling cans
Lieferant: STANHOPE SETA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
14750-0 14800-0
STAN14750-0EA 0 EUR InStock
STAN14750-0 STAN14800-0
Sampling cans
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Vessels to take samples from non-pressurised bulk storage without contamination of the laboratory equipment.
  • Stainless steel
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge