Kapillarsäulen, OPTIMA® 5 MS Accent
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
725820.30 725811.60 725820.60 725810.25 725815.12 725820.15 725825.30 725825.60 725826.30 725826.60 725811.30 725813.30 725812.25 725812.60 725810.50 725815.50
MANA725820.30EA 800 EUR InStock
MANA725820.30 MANA725811.60 MANA725820.60 MANA725810.25 MANA725815.12 MANA725820.15 MANA725825.30 MANA725825.60 MANA725826.30 MANA725826.60 MANA725811.30 MANA725813.30 MANA725812.25 MANA725812.60 MANA725810.50 MANA725815.50
Kapillarsäulen, OPTIMA® 5 MS Accent
Chromatographiesäulen
Unpolare Silarylen-GC-Phase mit geringem Ausbluten.
  • Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol-MS-Detektoren
  • Es wird häufig für Umweltanalysen, Spurenanalysen, EPA-Methoden, Pestizide, PCB, Lebensmittel- und Arzneimittelanalysen eingesetzt
  • Maximale Temperatur für isothermale Anwendung 340 °C
  • Maximale Temperatur in kurzem isothermem Temperaturprogramm 360 °C
Säulen mit Filmen >0,5 µm: max. Temperaturen 320 und 340 °C, respektive.
Die Polarität ist ähnlich wie 5% Diphenyl –95% Dimethylpolysiloxan-Phase.
USP-Code G27 / G36
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge