1-Hexylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641626-100ML 641626-800ML
SIAL641626-100MLEA 72.5 EUR InStock
SIAL641626-100ML SIAL641626-800ML
1-Hexylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Hexylmagnesiumchlorid
Formel: C₆H₁₃ClMg
MDL Number: MFCD06798087
CAS-Nummer: 44767-62-6
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge