1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1494-5G HI-1494-1G
COBBHI-1494-5GEA 38 EUR InStock
COBBHI-1494-5G COBBHI-1494-1G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Formel: C₈H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD11044692
CAS-Nummer: 449758-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge