2-Brom-4'-(dimethylamino)acetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0388-5G OT-0388-1G
COBBOT-0388-5GEA 1020 EUR InStock
COBBOT-0388-5G COBBOT-0388-1G
2-Brom-4'-(dimethylamino)acetophenon
2-Brom-4'-(dimethylamino)acetophenon
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
MDL Number: MFCD06409221
CAS-Nummer: 37904-72-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge