4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008232-1G 008232-5G
FLUO008232-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO008232-1G FLUO008232-5G
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
MDL Number: MFCD00052227
CAS-Nummer: 172932-10-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge