3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
017400-2.5G 017400-10G 017400-25G 017400-1G
FLUO017400-2.5GEA 0 EUR InStock
FLUO017400-2.5G FLUO017400-10G FLUO017400-25G FLUO017400-1G
3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
MW: 194.6177 g/mol
MDL Number: MFCD00084968
CAS-Nummer: 1201-68-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge