2-Brom-p-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 144 EUR InStock
H61379.03 H61379.06
2-Brom-p-anisaldehyd ≥98%
2-Brom-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.04 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09788636
CAS-Nummer: 43192-31-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge