Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008310-1G 008310-5G
FLUO008310-1GEA 30 EUR InStock
FLUO008310-1G FLUO008310-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MW: 301.2200 g/mol
MDL Number: MFCD00219847
CAS-Nummer: 175203-85-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge