Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5J-031.500 5J-031.1 5J-031.5 5J-031.10
BIOT5J-031.500EA 0 EUR InStock
BIOT5J-031.500 BIOT5J-031.1 BIOT5J-031.5 BIOT5J-031.10
Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₀FNO₃
MDL Number: MFCD00173345
CAS-Nummer: 318-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge