2-(4-Bromphenyl)-4,7-dichlorchinazolin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
79-0045.500 79-0045.1
CHMP79-0045.500EA 0 EUR InStock
CHMP79-0045.500 CHMP79-0045.1
2-(4-Bromphenyl)-4,7-dichlorchinazolin
2-(4-Bromophenyl)-4,7-dichloroquinazoline
Formel: C₁₄H₇BrCl₂N₂
MDL Number: MFCD04115263
CAS-Nummer: 405933-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge