2,6-Dichlor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5010-5G BB-5010-25G BB-5010-1G
COBBBB-5010-5GEA 126 EUR InStock
COBBBB-5010-5G COBBBB-5010-25G COBBBB-5010-1G
2,6-Dichlor-3-methylphenylboronsäure
2,6-Dichlor-3-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₂
MDL Number: MFCD09800875
CAS-Nummer: 851756-54-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge