4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1202-5G AN-1202-25G AN-1202-1G
COBBAN-1202-5GEA 166 EUR InStock
COBBAN-1202-5G COBBAN-1202-25G COBBAN-1202-1G
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
MDL Number: MFCD00798369
CAS-Nummer: 238418-75-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge