4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2396-5G BB-2396-25G BB-2396-1G
COBBBB-2396-5GEA 131 EUR InStock
COBBBB-2396-5G COBBBB-2396-25G COBBBB-2396-1G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₅BO₄
MDL Number: MFCD03453055
CAS-Nummer: 850568-72-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge