5-Chlor-2-methyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3825-1G BB-3825-5G
COBBBB-3825-1GEA 303 EUR InStock
COBBBB-3825-1G COBBBB-3825-5G
5-Chlor-2-methyl-3-nitrophenylboronsäure
5-Chlor-2-methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₇BClNO₄
MDL Number: MFCD09027246
CAS-Nummer: 957060-80-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge