2-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2678-5G HC-2678-1G
COBBHC-2678-5GEA 303 EUR InStock
COBBHC-2678-5G COBBHC-2678-1G
2-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-4-nitroanilin
2-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-4-nitroanilin
Formel: C₁₄H₁₃BrN₂O₃
MDL Number: MFCD12026040
CAS-Nummer: 1150271-16-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge