6-Fluor-4-chinolinol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1103.1 FL5483.500 005483-1G 005483-5G
CHMPCFF1103.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF1103.1 CHMPFL5483.500 FLUO005483-1G FLUO005483-5G
6-Fluor-4-chinolinol
6-Fluor-4-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163.1485 g/mol
MDL Number: MFCD00269610
CAS-Nummer: 391-78-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge