3-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5505-1G PN-5505-250M
COBBPN-5505-1GEA 1110 EUR InStock
COBBPN-5505-1G COBBPN-5505-250M
3-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₅
MW: 292.135 g/mol
MDL Number: MFCD12026074
CAS-Nummer: 889654-06-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge