2,4-Dichlor-5-methoxy-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1350-5G AN-1350-1G
COBBAN-1350-5GEA 451 EUR InStock
COBBAN-1350-5G COBBAN-1350-1G
2,4-Dichlor-5-methoxy-N-methylanilin
2,4-Dichlor-5-methoxy-N-methylanilin
Formel: C₈H₉Cl₂NO
MDL Number: MFCD11504829
CAS-Nummer: 1072945-55-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge