5-(Benzyloxy)-2-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0727-5G OT-0727-25G
COBBOT-0727-5GEA 61.9 EUR InStock
COBBOT-0727-5G COBBOT-0727-25G
5-(Benzyloxy)-2-nitrotoluol
5-(Benzyloxy)-2-nitrotoluol
Formel: C₁₄H₁₃NO₃
MDL Number: MFCD00024269
CAS-Nummer: 22424-58-4
EINECS: 244-988-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge