5-Brom-N-cyclopropylpicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7210-1G PY-7210-5G
COBBPY-7210-1GEA 204 EUR InStock
COBBPY-7210-1G COBBPY-7210-5G
5-Brom-N-cyclopropylpicolinamid
5-Brom-N-cyclopropylpicolinamid
Formel: C₉H₉BrN₂O
MDL Number: MFCD09801062
CAS-Nummer: 638219-77-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge