1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
719501-1G 719501-5G
SIAL719501-1GEA 189 EUR InStock
SIAL719501-1G SIAL719501-5G
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazol
Formel: C₁₆H₃₂N₂Sn
MDL Number: MFCD13193061
CAS-Nummer: 446285-73-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge