1-(6-Brompyridin-2-yl)piperidin-4-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2743-5G HC-2743-25G HC-2743-1G
COBBHC-2743-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-2743-5G COBBHC-2743-25G COBBHC-2743-1G
1-(6-Brompyridin-2-yl)piperidin-4-ol
1-(6-Brompyridin-2-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O
MDL Number: MFCD09607698
CAS-Nummer: 1017781-64-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge