4-(2-Thienyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-9044-1G BB-9044-250M
COBBBB-9044-1GEA 497 EUR InStock
COBBBB-9044-1G COBBBB-9044-250M
4-(2-Thienyl)phenylboronsäure
4-(2-Thienyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BO₂S
MDL Number: MFCD06797461
CAS-Nummer: 362612-66-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge