2-Picolin-[D7] (98% D)
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CILDLM12930.1 CIL-DLM-1293-1
PROOCILDLM12930.1EA 145 EUR InStock
PROOCILDLM12930.1 PROOCIL-DLM-1293-1
2-Picolin-[D7] (98% D)
2-Picolin-[D7]
Formel: C₆D₇N
CAS-Nummer: 93951-93-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge