(E)-3-(6-Fluor-4-hydroxy-2-methylchinolin-3-yl)-N-(4-fluorphenyl)but-2-enamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0745-5G OT-0745-1G
COBBOT-0745-5GEA 451 EUR InStock
COBBOT-0745-5G COBBOT-0745-1G
(E)-3-(6-Fluor-4-hydroxy-2-methylchinolin-3-yl)-N-(4-fluorphenyl)but-2-enamid
(E)-3-(6-Fluor-4-hydroxy-2-methylchinolin-3-yl)-N-(4-fluorphenyl)but-2-enamid
Formel: C₂₀H₁₆F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD12026058
CAS-Nummer: 1150271-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge