3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-3054-1G PN-3054-5G
COBBPN-3054-1GEA 48.4 EUR InStock
COBBPN-3054-1G COBBPN-3054-5G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
MW: 317.19 g/mol
MDL Number: MFCD09266172
CAS-Nummer: 1036991-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge