3-Fluor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2856-1G BB-2856-5G
COBBBB-2856-1GEA 310 EUR InStock
COBBBB-2856-1G COBBBB-2856-5G
3-Fluor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
3-Fluor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₄
MW: 253.04 g/mol
MDL Number: MFCD08235057
CAS-Nummer: 874219-40-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge