3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8608-5G PN-8608-1G
COBBPN-8608-5GEA 449 EUR InStock
COBBPN-8608-5G COBBPN-8608-1G
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₄BNO₃
MW: 289.1777 g/mol
MDL Number: MFCD03412097
CAS-Nummer: 852227-95-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge