4-(Piperidin-1-yl)-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6339-1G HC-6339-5G
COBBHC-6339-1GEA 149 EUR InStock
COBBHC-6339-1G COBBHC-6339-5G
4-(Piperidin-1-yl)-8-(trifluormethyl)chinolin
4-(Piperidin-1-yl)-8-(trifluormethyl)chinolin
Formel: C₁₅H₁₅F₃N₂
MDL Number: MFCD09972138
CAS-Nummer: 1020252-84-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge