Tributyl(2-furyl)stannan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 46.7 EUR InStock
H55259.AA H55259.AC
Tributyl(2-furyl)stannan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Formel: C₁₆H₃₀OSn
Siedepunkt: 90 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,134
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192512
CAS-Nummer: 118486-94-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge