Tributyl(2-furyl)stannan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
414506-25ML 414506-5ML
SIAL414506-25MLEA 150 EUR InStock
SIAL414506-25ML SIAL414506-5ML
Tributyl(2-furyl)stannan, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)furan
Formel: C₁₆H₃₀OSn
MDL Number: MFCD00192512
CAS-Nummer: 118486-94-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge