2-(Tributylstannyl)thiophen
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
KM09996.250 KM09996.1
CHMPKM09996.250EA 0 EUR InStock
CHMPKM09996.250 MAYBKM09996.1
2-(Tributylstannyl)thiophen
2-(Tributylstannyl)thiophen
Formel: C₁₆H₃₀SSn
MDL Number: MFCD00192513
CAS-Nummer: 54663-78-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge